Platin(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Platinum dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
482315-1G
SIAL482315-1GEA 443 EUR
SIAL482315-1G
Platin(II)chlorid, Sigma-Aldrich®
Platin(II)chlorid
Formel: Cl₂Pt
Molecular Weight: 265,99 g/mol
Schmelzpunkt: 581 °C
Dichte: 6,05 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011181
CAS-Nummer: 10025-65-7
EINECS: 233-034-1
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07687