Scandium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Scandium(III) trifluoromethanesulphonate, Scandium triflate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
483354-1G
SIAL483354-1GEA
87.1
EUR
SIAL483354-1G
Scandium(III)trifluormethansulfonat, Sigma-Aldrich®
Scandium(III)trifluormethansulfonat
Formel:
C₃F₉O₉S₃Sc Molecular Weight: 492,17 g/mol |
MDL:
MFCD00192433 CAS-Nummer: 144026-79-9 |