Bis(trimethylstannyl)acetylen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
483613-1G
SIAL483613-1GEA 87.6 EUR
SIAL483613-1G
Bis(trimethylstannyl)acetylen, Sigma-Aldrich®
Bis(trimethylstannyl)acetylen
Formel: C₈H₁₈Sn₂
MDL: MFCD01073798
CAS-Nummer: 2117-50-2
EINECS: 218-324-8