Boc-D-Pro-OH, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
483818-1G
SIAL483818-1GEA 27 EUR
SIAL483818-1G
Boc-D-Pro-OH, Sigma-Aldrich®
Boc-D-Pro-OH
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
MDL: MFCD00063226
CAS-Nummer: 37784-17-1