Devardas Legierung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
483907-100G
SIAL483907-100GEA 93.4 EUR
SIAL483907-100G
Devardas Legierung, Sigma-Aldrich®
Devardas Legierung
Siedepunkt: 906 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 490…560 °C
Dichte: 5,79 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00198176
CAS-Nummer: 8049-11-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,02958