Samarium(III)iodid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Samarium (III) iodide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
484032-1G
SIAL484032-1GEA
218
EUR
SIAL484032-1G
Samarium(III)iodid, Sigma-Aldrich®
Samarium triiodide
Formel:
SmI₃ Molecular Weight: 531,07 g/mol |
CAS-Nummer:
13813-25-7 EINECS: 237-468-2 |