Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Dipropylene glycol monomethyl ether, 1-((1-Methoxypropan-2-yl)oxy)propan-2-ol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

484253-1L
SIAL484253-1LEA 74.8 EUR
SIAL484253-1L
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch), Sigma-Aldrich®
Dipropylenglycolmonomethylether (Isomerengemisch)
Formel: C₇H₁₆O₃
Molecular Weight: 148.2001 g/mol
MDL: MFCD00059604
CAS-Nummer: 34590-94-8
EINECS: 252-104-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR