Tetrachlorgold(III)säure -Lösung 30% (w/v) in verdünnter Salzsäure ≥99,99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrogentetrachloroaurat(III), Tetrachlorgoldsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
484385-10G 484385-50G
SIAL484385-10GEA 563 EUR
SIAL484385-10G SIAL484385-50G
Tetrachlorgold(III)säure -Lösung 30% (w/v) in verdünnter Salzsäure ≥99,99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Sigma-Aldrich®
Tetrachlorgold(III)säure
Used in the preparation of stable nanosized and underivatised colloidal gold particles in solution.
Formel: HAuCl₄
Molecular Weight: 339.78 g/mol
Dichte: 1.637 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00011322
CAS-Nummer: 16903-35-8
UN: 3264
ADR: 8 II
Merck Index: 13,04536
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Yellow to Orange
Appearance (Form) Liquid
ICP Major Analysis Confirmed
Trace Metal Analysis ≤150.0 ppm
Purity (Based On Trace Metals Analysis) ≤99.99%