3'-Aminoacetanilid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Ethansäure(3-aminophenyl)amid, N-(3-Aminophenyl)acetamid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

485055-250G
SIAL485055-250GEA 141 EUR
SIAL485055-250G
3'-Aminoacetanilid, Sigma-Aldrich®
3'-Aminoacetanilid
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 388 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 84…86 °C
MDL: MFCD00025229
CAS-Nummer: 102-28-3
EINECS: 203-021-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR