2'-Methoxyacetanilid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
N-(2-Methoxyphenyl)acetamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
485063-100G
SIAL485063-100GEA
35.4
EUR
SIAL485063-100G
2'-Methoxyacetanilid, Sigma-Aldrich®
2'-Methoxyacetanilid
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,1891 g/mol |
MDL:
MFCD00026117 CAS-Nummer: 93-26-5 EINECS: 202-233-5 |