Acetonitril-[1-13C,15N] (99% ¹³C , 98% N), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
485179-250MG
SIAL485179-250MGEA 1500 EUR
SIAL485179-250MG
Acetonitril-[1-13C,15N] (99% ¹³C , 98% N), Sigma-Aldrich®
Acetonitril-[1-13C,15N]
Formel: C₂H₃N
MDL: MFCD01075385
CAS-Nummer: 14320-89-9
UN: 1648
ADR: 3,II