Acetonitril-[13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
485217-250MG
SIAL485217-250MGEA
835
EUR
SIAL485217-250MG
Acetonitril-[13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Acetonitril-[13C2]
Formel:
C₂H₃N |
MDL:
MFCD00083867 CAS-Nummer: 1722-25-4 UN: 1648 ADR: 3,II |