Anilin-[Ring-13C6] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
485497-250MG
SIAL485497-250MGEA
863
EUR
SIAL485497-250MG
Anilin-[Ring-13C6] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Anilin-[Ring-13C6]
Formel:
C₆H₇N |
MDL:
MFCD00143617 CAS-Nummer: 100849-37-4 UN: 1547 ADR: 6.1,II |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)