Ethylacetoacetat-[2,4-13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
485659-500MG
SIAL485659-500MGEA 820 EUR
SIAL485659-500MG
Ethylacetoacetat-[2,4-13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Ethylacetoacetat-[2,4-13C2]
Formel: C₆H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 77504-74-6