Toluol-[Ring-D5] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Toluene-[ring-²H₅]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
486213-5G
SIAL486213-5GEA 807 EUR
SIAL486213-5G
Toluol-[Ring-D5] (98% D), Sigma-Aldrich®
Toluol-[Ring-D5]
Formel: C₆D₅CH₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00084186
CAS-Nummer: 1603-99-2
UN: 1294
ADR: 3,II