Cyclopentanon-[2,2,5,5-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Cyclopentanone-[2,2,5,5-²H₄]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
486507-5G
SIAL486507-5GEA 1760 EUR
SIAL486507-5G
Cyclopentanon-[2,2,5,5-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Cyclopentanon-[2,2,5,5-D4]
Formel: C₅H₄D₄O
Molecular Weight: 88.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190415
CAS-Nummer: 3997-89-5
UN: 2245
ADR: 3 III