2-Fluor-5-methylphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Fluor-2-isocyanato-4-methylbenzol, 4-Fluor-3-isocyanatotoluol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

487317-2G
SIAL487317-2GEA 153 EUR
SIAL487317-2G
2-Fluor-5-methylphenylisocyanat, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-methylphenylisocyanat
Formel: C₈H₆FNO
Molecular Weight: 151,14 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (3 mmHg)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00673050
CAS-Nummer: 190774-50-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR