3-Nitrophenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 1-Isothiocyanato-3-nitrobenzene, m-Nitrophenylisothiocyanat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

487376-10G
SIAL487376-10GEA 201 EUR
SIAL487376-10G
3-Nitrophenylisothiocyanat, Sigma-Aldrich®
3-Nitrophenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄N₂O₂S
Molecular Weight: 180,19 g/mol
Siedepunkt: 275…280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 60,5 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041245
CAS-Nummer: 3529-82-6
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR