p-Phenylendiamin-[Ring-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: p-Phenylenediamine-[ring-²H₄]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
487473-1G
SIAL487473-1GEA 1510 EUR
SIAL487473-1G
p-Phenylendiamin-[Ring-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
p-Phenylendiamin-[Ring-D4]
Formel: C₆H₄D₄N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 153200-72-7
UN: 1673
ADR: 6.1,III