Essigsäureanhydrid-[1,1'-13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
487813-500MG
SIAL487813-500MGEA
552
EUR
SIAL487813-500MG
Essigsäureanhydrid-[1,1'-13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Essigsäureanhydrid-[1,1'-13C2]
Formel:
C₄H₆O₃ |
MDL:
MFCD00083862 CAS-Nummer: 90980-78-2 |