Essigsäureanhydrid-[13C4] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
487821-250MG
SIAL487821-250MGEA
1140
EUR
SIAL487821-250MG
Essigsäureanhydrid-[13C4] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Essigsäureanhydrid-[13C4]
Formel:
C₄H₆O₃ |
MDL:
MFCD00083864 CAS-Nummer: 114510-14-4 |