Essigsäureanhydrid-[2,2'-13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
487848-250MG
SIAL487848-250MGEA
718
EUR
SIAL487848-250MG
Essigsäureanhydrid-[2,2'-13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Essigsäureanhydrid-[2,2'-13C2]
Formel:
C₄H₆O₃ |
MDL:
MFCD00083863 CAS-Nummer: 98006-45-2 UN: 1715 ADR: 8,II |