Mangan(II)chlorid 0.1 mol/l in wässriger Lösung, Millipore®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Manganese dichloride
48795-1ML-F
SIAL48795-1ML-FEA
66.2
EUR
SIAL48795-1ML-F
Mangan(II)chlorid 0.1 mol/l in wässriger Lösung, Millipore®
Mangan(II)chlorid
Formel:
MnCl₂ Molecular Weight: 125,84 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011114 CAS-Nummer: 7773-01-5 EINECS: 231-869-6 |