Deuteriumchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Deuteriumchlorid, Chlorwasserstoff-D1

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

488682-5L
SIAL488682-5LEA 0 EUR
SIAL488682-5L
Deuteriumchlorid, Sigma-Aldrich®
Deuteriumchlorid
Formel: DCl
Molecular Weight: 37,45 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044642
CAS-Nummer: 7698-05-7
EINECS: 231-715-8

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR