Dibutylphthalat-[Ring-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

488763-250MG
SIAL488763-250MGEA 939 EUR
SIAL488763-250MG
Dibutylphthalat-[Ring-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Dibutylphthalat-[Ring-D4]
Formel: C₁₆H₁₈D₄O₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 93952-11-5
UN: 3082
ADR: 9,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR