Gibberellinsäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylen-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carbonsäure

48880-250MG-F 48880-1G-F 48880-5G-F
SIAL48880-250MG-FEA 43.5 EUR
SIAL48880-250MG-F SIAL48880-1G-F SIAL48880-5G-F
Gibberellinsäure, Sigma-Aldrich®
Gibberellic acid
Formel: C₁₉H₂₂O₆
Schmelzpunkt: 234 °C
Dichte: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079329
CAS-Nummer: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 13,04430

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR