Di-n-octylphthalat-[Ring-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Di-n-octyl phthalate-[ring-²H₄]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
488887-100MG
SIAL488887-100MGEA 598 EUR
SIAL488887-100MG
Di-n-octylphthalat-[Ring-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Di-n-octylphthalat-[Ring-D4]
Formel: C₂₄H₃₄D₄O₄
MDL: MFCD00144150
CAS-Nummer: 93952-13-7
UN: 3082
ADR: 9,III