Ethylacetoacetat-[3-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
489271-500MG
SIAL489271-500MGEA 578 EUR
SIAL489271-500MG
Ethylacetoacetat-[3-13C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Ethylacetoacetat-[3-13C]
Formel: C₆H₁₀O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 61973-42-0