n-Pentan-[D12] (98% D), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

490482-5G
SIAL490482-5GEA 844 EUR
SIAL490482-5G
n-Pentan-[D12] (98% D), Sigma-Aldrich®
n-Pentan-[D12]
Formel: C₅D₁₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190495
CAS-Nummer: 2031-90-5
UN: 1265
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR