3-Brombenzaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Brom-α,α-diethoxytoluol, 1-Brom-3-(diethoxymethyl)benzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
490776-10ML
SIAL490776-10MLEA
36.8
EUR
SIAL490776-10ML
3-Brombenzaldehyddiethylacetal, Sigma-Aldrich®
3-Brombenzaldehyddiethylacetal
Formel:
C₁₁H₁₅BrO₂ Molecular Weight: 259,14 g/mol |
MDL:
MFCD01075697 CAS-Nummer: 75148-49-1 |