1-Dodecen-[1,2-13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
491209-100MG
SIAL491209-100MGEA 2430 EUR
SIAL491209-100MG
1-Dodecen-[1,2-13C2] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
1-Dodecen-[1,2-13C2]
Formel: C₁₂H₂₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 198332-88-6