4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 4-Nitrophenol-[2,3,5,6-²H₄]

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

491608-250MG
SIAL491608-250MGEA 498 EUR
SIAL491608-250MG
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenol-[2,3,5,6-D4]
Formel: C₆HD₄NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00143352
CAS-Nummer: 93951-79-2
UN: 1663
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR