2-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(Trifluormethyl)benzol-1-sulfonylchlorid, 2-(Trifluormethyl)benzolsulfonsäurechlorid, 2-(Trifluormethyl)benzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
491624-10G
SIAL491624-10GEA 103 EUR
SIAL491624-10G
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
2-(Trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₂S
Siedepunkt: 123…126 °C (1013 hPa)
MDL: MFCD00051696
CAS-Nummer: 776-04-5
UN: 3261
ADR: 8,II