Acetonitril-[13C2,15N] (99% ¹³C , 98% N), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
491675-250MG
SIAL491675-250MGEA 1920 EUR
SIAL491675-250MG
Acetonitril-[13C2,15N] (99% ¹³C , 98% N), Sigma-Aldrich®
Acetonitril-[13C2,15N]
Formel: C₂H₃N
MDL: MFCD01075387
CAS-Nummer: 14149-40-7
UN: 1648
ADR: 3,II