Diethylphthalat-[Ring-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Diethyl phthalate-[ring-²H₄]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
492221-250MG
SIAL492221-250MGEA
673
EUR
SIAL492221-250MG
Diethylphthalat-[Ring-D4] (98% D), Sigma-Aldrich®
Diethylphthalat-[Ring-D4]
Formel:
C₁₂H₁₀D₄O₄ |
MDL:
MFCD00144117 CAS-Nummer: 93952-12-6 |