Iodmethan-[D] (98% D) stabilisiert, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Iodomethane-[²H]

Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

492825-5G
SIAL492825-5GEA 912 EUR
SIAL492825-5G
Iodmethan-[D] (98% D) stabilisiert, Sigma-Aldrich®
Iodmethan-[D]
Formel: CH₂DI
MDL: MFCD00190468
CAS-Nummer: 992-96-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR