Glutaconsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

49360-5G
SIAL49360-5GEA 450 EUR
SIAL49360-5G
Glutaconsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren), Sigma-Aldrich®
Glutaconsäure (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₅H₆O₄
CAS-Nummer: 1724-02-3
EINECS: 217-027-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR