2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd ≥99%, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

493864-1G
SIAL493864-1GEA 114 EUR
SIAL493864-1G
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyd ≥99%, Sigma-Aldrich®
2,4,5-Trihydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₆O₄
Molecular Weight: 154,12 g/mol
Siedepunkt: 335 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 223…225 °C (Lit.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016592
CAS-Nummer: 35094-87-2
EINECS: 224-713-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR