5-Methyl-1-hexanol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 5-Methylhexanol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

493953-1G
SIAL493953-1GEA 111 EUR
SIAL493953-1G
5-Methyl-1-hexanol, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-1-hexanol
Formel: C₇H₁₆O
Molecular Weight: 116,2 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0,8192 g/cm³ (24 °C)
MDL: MFCD00072703
CAS-Nummer: 627-98-5
EINECS: 211-023-2
UN: 1987
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR