1-Brom-2-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: (2-Bromphenyl)acetylen, (2-Bromphenyl)ethin, 1-Ethinyl-2-brombenzol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

494178-1G
SIAL494178-1GEA 55.2 EUR
SIAL494178-1G
1-Brom-2-ethinylbenzol, Sigma-Aldrich®
1-Brom-2-ethinylbenzol
Formel: C₈H₅Br
Molecular Weight: 181,03 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52 °C
Dichte: 1,4434 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD01863358
CAS-Nummer: 766-46-1

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR