1-Brom-4-methylpentan, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

494348-5G
SIAL494348-5GEA 155 EUR
SIAL494348-5G
1-Brom-4-methylpentan, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-4-methylpentane
Formel: C₆H₁₃Br
Siedepunkt: 146 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –71 °C
Dichte: 1,134 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00013544
CAS-Nummer: 626-88-0
EINECS: 210-968-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR