4-Hydroxy-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Nitro-4-pyridinol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
495212-5G
SIAL495212-5GEA
55.9
EUR
SIAL495212-5G
4-Hydroxy-3-nitropyridin, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₄N₂O₃ Molecular Weight: 140,10 g/mol |
MDL:
MFCD00128874 CAS-Nummer: 5435-54-1 |