Ammoniumcobalt(II)sulfat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Cobalt(II)ammoniumsulfat Hexahydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
497363-25G
SIAL497363-25GEA 66.4 EUR
SIAL497363-25G
Ammoniumcobalt(II)sulfat Hexahydrat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumcobalt(II)sulfat Hexahydrat
Formel: H₈CoN₂O₈S₂·6H₂O
Dichte: 1,902 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00151049
CAS-Nummer: 13586-38-4
EINECS: 237-043-1