3-Brom-5-chlor-2-hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Bromo-5-chlorosalicylaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
497592-5G
SIAL497592-5GEA
116
EUR
SIAL497592-5G
3-Brom-5-chlor-2-hydroxybenzaldehyd, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-5-chloro-2-hydroxybenzaldehyde
Formel:
C₇H₄BrClO₂ Molecular Weight: 235,46 g/mol |
MDL:
MFCD00051690 CAS-Nummer: 19652-32-5 |