Diphenylselenid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

498262-10G
SIAL498262-10GEA 420 EUR
SIAL498262-10G
Diphenylselenid, Sigma-Aldrich®
Diphenyl selenide
Formel: C₁₂H₁₀Se
Molecular Weight: 233,17 g/mol
Siedepunkt: 301…302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 61…63 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00014067
CAS-Nummer: 1132-39-4
EINECS: 214-474-3
UN: 3440
ADR: 6.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR