Lanolin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Wollfett

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

49909-1KG-F
SIAL49909-1KG-FEA 141 EUR
SIAL49909-1KG-F
Lanolin, Sigma-Aldrich®
Lanolin
Schmelzpunkt: 38…44 °C
Dichte: 0,932…0.945 g/cm³ (15 °C)
Flammpunkt: 113 °C (geschlossener Tiegel)
MDL: MFCD00081740
CAS-Nummer: 8006-54-0
EINECS: 232-348-6
Merck Index: 12,05371

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR