1-Benzyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-Benzyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
49914-5G-F
SIAL49914-5G-FEA
56.1
EUR
SIAL49914-5G-F
1-Benzyl-3-methylimidazoliumchlorid, Sigma-Aldrich®
1-Benzyl-3-methylimidazoliumchlorid
Formel:
C₁₁H₁₃ClN₂ Molecular Weight: 208.69 g/mol |
MDL:
MFCD07784451 CAS-Nummer: 36443-80-8 |