2-Acetyl-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(4-Methylpyridin-2-yl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
499234-1G
SIAL499234-1GEA
74.7
EUR
SIAL499234-1G
2-Acetyl-4-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Acetyl-4-methylpyridin
Formel:
C₈H₉NO Molecular Weight: 135,1632 g/mol |
MDL:
MFCD01863638 CAS-Nummer: 59576-26-0 |