D(-)-Luciferin Kaliumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-2-(6-Hydroxy-2-benzothiazolyl)-2-thiazoline-4-carboxylic acid potassium salt, Beetle Luciferin potassium salt, D-Luciferin potassium, Luciferin potassium salt, Firefly luciferin potassium salt, Potassium (S)-2-(6-hydroxybenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylate
50227-1MG
SIAL50227-1MGEA
210
EUR
SIAL50227-1MG
D(-)-Luciferin Kaliumsalz, Sigma-Aldrich®
D(-)-Luciferin Kaliumsalz
Formel:
C₁₁H₇KN₂O₃S₂ Molecular Weight: 318,41 g/mol |
MDL:
MFCD00044928 CAS-Nummer: 115144-35-9 |