Tetrachlorgold(III)säure Hydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Tetrachlorgoldsäure Hydrat, Hydrogentetrachloroaurat(III) Hydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

50780-1G 50780-5G
SIAL50780-1GEA 441 EUR
SIAL50780-1G SIAL50780-5G
Tetrachlorgold(III)säure Hydrat, Sigma-Aldrich®
Tetrachlorgold(III)säure Hydrat
Formel: HAuCl₄·H₂O
Molecular Weight: 357.8 g/mol
Dichte: 1.169 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149903
CAS-Nummer: 27988-77-8
EINECS: 240-948-4
UN: 3260
ADR: 8 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR